Learn More
Robu™ Filterscheiben Serie 15
Robu™ Filterscheiben der Serie 15 verfügen über eine einzigartige Porenstruktur, die sie flexibel und unglaublich vielseitig für eine Vielzahl von Anwendungen macht.
4.02 CHF - 52.15 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Unbehandelte Oberfläche |
---|---|
Material | Glas |
Form | Zylindrisch |
Typ | Filterscheibe |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12060402
|
Robu™
15102 |
10 mm | 40 bis 100 μm |
38.10 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12010412
|
Robu™
15201 |
20 mm | 100 bis 160 μm |
39.10 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12020412
|
Robu™
15202 |
20 mm | 40 bis 100 μm |
39.10 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12050422
|
Robu™
15303 |
30 mm | 16 bis 40 μm |
44.35 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12060422
|
Robu™
15304 |
30 mm | 10 bis 16 μm |
52.15 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10441032
|
Robu™
15304 |
30 mm | 10 bis 16 μm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
10431032
|
Robu™
15303 |
30 mm | 16 bis 40 μm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Oberflächen unbehandelt
- Zylindrischer Schliff
- Die Flächen sind druckgeformt und können Dickenabweichungen aufweisen
Spezifikation
Unbehandelte Oberfläche | |
Glas | |
Zylindrisch | |
Filterscheibe |