Learn More
Robu™ Filterscheiben Serie 15
Robu™ Filterscheiben der Serie 15 verfügen über eine einzigartige Porenstruktur, die sie flexibel und unglaublich vielseitig für eine Vielzahl von Anwendungen macht.
Marke:  Robu™ 15304
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10441032
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Oberflächen unbehandelt
  • Zylindrischer Schliff
  • Die Flächen sind druckgeformt und können Dickenabweichungen aufweisen
Spezifikation
Spezifikation
Unbehandelte Oberfläche
10 bis 16 μm
3,5 ± 0,8 mm
30 mm
Glas
Zylindrisch
Filterscheibe