Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Sentino™ Filtertrichter, gammabestrahlt
Sentino™ Filtertrichter sind Einweg-Trichter, die für die Verwendung mit der Sentino™ Pumpe mit einer Presspassungsdichtung, Membranführungen und Zangen-Zugangspunkt entwickelt wurden, um eine einfache Einrichtung und Membranentfernung zu ermöglichen.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4871
Additional Details : Gewicht : 1.18750kg
Beschreibung
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
250 ml | |
20/Beutel, 80/Packung | |
Trichter |
Polypropylen | |
Steril |