Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Sentino™ Filtertrichter, gammabestrahlt
Sentino™ Filtertrichter sind Einweg-Trichter, die für die Verwendung mit der Sentino™ Pumpe mit einer Presspassungsdichtung, Membranführungen und Zangen-Zugangspunkt entwickelt wurden, um eine einfache Einrichtung und Membranentfernung zu ermöglichen.
109.00 CHF - 136.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Steril
Material Polypropylen
Typ Trichter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl pro Packung Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl pro Packung Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17124431
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva (formerly Pall Lab)
4870
25/Beutel, 100/Packung 100 mL
136.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17134431
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva (formerly Pall Lab)
4871
20/Beutel, 80/Packung 250 ml
109.00 CHF
80 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Spezifikation
Steril
Polypropylen
Trichter