Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 29843 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-56405 |
| Gen-Alias | EC 3.4.22, EC 3.4.22.-, Sentrin/SUMO-specific protease SENP1, sentrin-specific protease 1, SUMO1/sentrin specific peptidase 1, SUMO1/sentrin specific protease 1, SuPr-2 |
| Gensymbol | SENP1 |
| Menge | 0,1 mg |
| Forschungskategorie | Cell Biology |
| Lagerungspuffer | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |