Learn More
SEMA4F Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 12474-1-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16850204
  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
SEMA4F has growth cone collapse activity against retinal ganglion-cell axons.
Spezifikation
Spezifikation
SEMA4F
Polyclonal
Unconjugated
SEMA4F
M SEMA, m Sema M, PRO2353, Sema M, Sema W, SEMA4F, SEMAM, Semaphorin 4F, Semaphorin M, Semaphorin W, SEMAW
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10505, 20355, 29745
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O95754, Q9Z123, Q9Z143
SEMA4F
SEMA4F Fusion Protein Ag3082
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse