Learn More
SEMA4F Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen SEMA4F
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850204
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12474-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840204
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12474-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
SEMA4F has growth cone collapse activity against retinal ganglion-cell axons.
Spezifikation
Spezifikation
SEMA4F
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
O95754, Q9Z123, Q9Z143
10505, 20355, 29745
SEMA4F Fusion Protein Ag3082
Primary
-20°C
SEMA4F
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
M SEMA, m Sema M, PRO2353, Sema M, Sema W, SEMA4F, SEMAM, Semaphorin 4F, Semaphorin M, Semaphorin W, SEMAW
SEMA4F
IgG
Antigen Affinity Chromatography