Learn More
SECTM1 Antibody (01), FITC , R&D Systems™
Artikelnummer. 18620728 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
18620728 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18620728 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP305807F
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
SECTM1 Monoclonal specifically detects SECTM1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen SECTM1
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 01
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias K12secreted and transmembrane protein 1, Protein K-12, secreted and transmembrane 1, type 1a transmembrane protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human SECTM1 (Q8WVN6-1; Met1-Gly145).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cytokine Research
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6398
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.