Learn More
OHAUS™ Schnittblock
Artikelnummer. 16690462 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
12 mm Reagenzgläser
12 mm-Fläschchen
15 mm-Fläschchen
16 mm Reagenzgläser
17 mm-Fläschchen
20 mm Reagenzgläser
21 mm-Fläschchen
25 mm Reagenzgläser
28 mm-Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
16690462 25 mm Reagenzgläser 1 Stück
16620462 15 mm-Fläschchen 1 Stück
16670462 16 mm Reagenzgläser 1 Stück
16630462 17 mm-Fläschchen 1 Stück
16650462 28 mm-Fläschchen 1 Stück
16640462 21 mm-Fläschchen 1 Stück
16660462 12 mm Reagenzgläser 1 Stück
16680462 20 mm Reagenzgläser 1 Stück
16610462 12 mm-Fläschchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16690462 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30500580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00 CHF
    184.77 CHF / 1 Stück
    Sparen 63.23 CHF
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör für Heizplattenrührer
Das Zubehör von Guardian bietet Endanwendern eine hervorragende Vielseitigkeit. Sie können Mini-Laborrahmen mithilfe unserer großen Auswahl an Zubehör wie Stangen, Klemmen, Laborliften, Uniblöcken, Segmentblöcken, Spritzschutz, Magnetrührstäben, Temperaturfühlern und Achiever-Überkopfrührern erstellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 25 mm Reagenzgläser
Typ Schnittblock
Material Metall