missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ SEC31A Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18066378 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18066378

Marke: Novus Biologicals™ NBP208450

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The SEC31A Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_17676. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer RIPA buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Homo sapiens SEC31A, mRNA.
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native

Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt