Learn More
DWK Life Sciences Dichtungsring, für schlifflose Kugelschliffe (VITON)
Zum Abdichten schliffloser DURAN™ Kugelschliffe insbesondere bei Vakuum-Anwendungen.
Marke: DWK Life Sciences 1155356
63.94 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Schlifflose Kugelschliffe dichten lediglich über den Dichtungsring. Dichtungsringe aus VITON kommen bei Vakuum-Anwendungen zum Einsatz.- Aufgrund der Materialeigenschaften bei Arbeiten mit hohen Anforderungen an die chemische Beständigkeit des Dichtungsrings einsetzbar
- Dichtungsring aus VITON
Spezifikation
Abdichtung von nicht geschliffenen Kugelschliffen | |
10 St./Packung | |
Viton | |
19 NS |