Learn More
DWK Life Sciences Dichtungsring, für schlifflose Kugelschliffe (VITON)
Zum Abdichten schliffloser DURAN™ Kugelschliffe insbesondere bei Vakuum-Anwendungen.
44.15 CHF - 218.00 CHF
Spezifikation
Material | Viton |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abdichtung von nicht geschliffenen Kugelschliffen |
Menge | 10 St./Packung |
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15804498
|
DWK Life Sciences
1155355 |
13 NS |
44.15 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15814498
|
DWK Life Sciences
1155356 |
19 NS |
67.30 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15824498
|
DWK Life Sciences
1155357 |
64 NS |
218.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15894488
|
DWK Life Sciences
1152556 |
29 NS |
89.35 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Schlifflose Kugelschliffe dichten lediglich über den Dichtungsring. Dichtungsringe aus VITON kommen bei Vakuum-Anwendungen zum Einsatz.- Aufgrund der Materialeigenschaften bei Arbeiten mit hohen Anforderungen an die chemische Beständigkeit des Dichtungsrings einsetzbar
- Dichtungsring aus VITON
Spezifikation
Viton | |
Abdichtung von nicht geschliffenen Kugelschliffen | |
10 St./Packung |