missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Screw In Stirrer Bearings
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- For screw in into the center neck of BOLA Reactor Lids for centric guidance of stirrer shafts.
- A special gasket made of PTFE and an FPM o-ring which is compressed by a GL screw cap made of PPS provide a good sealing of the stirrer shaft.
- With hexagonal gripping surface in standard wrench size.
- Universal chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Welle | 8 mm |
| Größe | 25 mm |
| Typ | Overhead Stirrer Bearings |
| Gewindegröße | GL 25 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur