Learn More
DWK Life Sciences Szintillationsfläschchen
Szintillationsfläschchen sind speziell für den Einsatz bei der Szintillationszählung ausgelegt, erfreuen sich aber auch großer Beliebtheit als Gefäß für Standard-Lagerungszwecke.
Marke: DWK Life Sciences 225680
272.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 9.50000kg
Beschreibung
Die Flüssigszintillationszählung ist eine Methode zur Bestimmung der Aktivität von Radioisotopen mit geringer Energie, in der Regel von Beta- und Alphastrahlern. Beliebte Anwendungsgebiete sind Biowissenschaften, Umweltanalytik sowie Chemie- und Physikwissenschaft. Die zu untersuchende Probe wird mit einem Flüssigszintillationscocktail (z. B. Zinksulfid) gemischt und in transparente oder durchscheinende Fläschchen gegeben, die dann in den Flüssigszintillationszähler geladen werden. Betapartikel, die aus der isotopischen Probe freigesetzt werden, interagieren mit dem Szintillationscocktail, und dadurch werden Lichtphotonen erzeugt. Die Intensität des gemessenen Lichtsignals ist proportional zur Energie des Betapartikels.
- Für die Szintillationszählung und standardmäßige Lagerung
- Verpackt in praktischen Mehrzwecktabletts zur einfachen Probenlagerung
- Verwenden Sie Fläschchen mit PP-Verschluss und Metallfolien-/Zellstoffeinlage für Anwendungen mit Kohlenwasserstoffen, Ölen, Ketonen und Alkohol. Nicht empfohlen für Säuren oder Laugen.
- Die Harnstoffkappen mit Konuseinlage aus PE bieten überlegene Drehmomentstabilität und ausgezeichnete Dichtungseigenschaften.
- Die Hintergrundanzahl ist konstant und niedrig, die UV-Transmission ist hoch.
Spezifikation
Weiß | |
farblos | |
Borosilikatglas (5.1) | |
Flüssigszintillationszählung (Bestimmung der Aktivität von Radionukliden niedriger Energie), Probenlagerung | |
Autoklavierbar | |
57,5 mm | |
1,1 mm | |
Nein |
Verschluss vormontiert | |
27,5 mm | |
20 mL | |
Harnstoff | |
Schraubverschluss | |
500 | |
22-400 |