Learn More
DWK Life Sciences Szintillationsfläschchen
Szintillationsfläschchen sind speziell für den Einsatz bei der Szintillationszählung ausgelegt, erfreuen sich aber auch großer Beliebtheit als Gefäß für Standard-Lagerungszwecke.
284.00 CHF - 287.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Weiß |
---|---|
Farbe | farblos |
Außendurchmesser (metrisch) | 27,5 mm |
Material | Borosilikatglas (5.1) |
Volumen (metrisch) | 20 mL |
Produktcode | Marke | Verschlussmaterial | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussmaterial | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16656862
|
DWK Life Sciences
225678 |
Harnstoff | mit seperaten Verschluss |
284.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16676862
|
DWK Life Sciences
225680 |
Harnstoff | Verschluss vormontiert |
287.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Das Verfahren der Flüssigszintillationszählung wird zur Bestimmung der Aktivität von Radionukliden niedriger Energie, meist Betastrahlern und Alphastrahlern, verwendet. Beliebte Anwendungsbereiche sind Life Sciences, Umweltanalysen sowie Chemie und Physik. Die zu untersuchende Probe wird mit einem Flüssigszintillations-Cocktail (z. B. Zinksulfid) gemischt und in durchsichtige oder durchscheinende Fläschchen gegeben, die dann in den Szintillationszähler geladen werden. Die von der isotopen Probe abgestrahlten Beta-Partikel interagieren mit dem Szintillations-Cocktail, was zur Erzeugung von Photonen (Lichtteilchen) führt. Die Intensität des gemessenen Lichtsignals ist proportional zu der Energie des Beta-Partikels.- Für Anwendungen in der Szintillationszählung und Standard-Lagerung
- Verpackt in praktischen Tabletts zur einfachen Probenlagerung
- Verwenden Sie Fläschchen mit PP-Kappe und Einlage aus Metallfolie / Zellstoff für Anwendungen mit Kohlenwasserstoffen, Ölen, Ketonen und Alkoholen. Nicht empfohlen für Säuren oder alkalische Lösungen.
- Kappen aus Harnstoffharz (Urea) mit PE-Konusdichtung bieten überlegene Drehmomentbewahrung und hervorragende Dichtungseigenschaften
- Hintergrundzählungen sind einheitlich und niedrig, die Ultraviolett-Transmission ist hoch
Spezifikation
Weiß | |
27,5 mm | |
20 mL | |
Autoklavierbar | |
57,5 mm | |
1,1 mm | |
Nein |
farblos | |
Borosilikatglas (5.1) | |
Flüssigszintillationszählung (Bestimmung der Aktivität von Radionukliden niedriger Energie), Probenlagerung | |
Schraubverschluss | |
500 | |
22-400 |