Learn More
Fisherbrand™ Saturn Magnetrührstäbe
Mit effizienter Drehbewegung, um Pulver ohne Stocken zu rühren
Marke: Fisherbrand™
48.17 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.02068kg
Beschreibung
- FDA-konforme PTFE-Beschichtung
- Eine große Kugel in der Mitte des Stabs hebt die Enden beim Drehen an und verringert die Kontaktfläche, so dass sich der Stab mit verringertem Widerstand drehen kann, ähnlich wie ein Mittelring
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Für den Einsatz in runden oder flachen Behältern
Spezifikation
1.96 Zoll | |
Je | |
Gefäße mit flachem oder rundem Boden | |
FDA | |
Sphärisch, Zylindrisch |
Sphärisches Zentrum mit geraden, zylindrischen Flügeln | |
Magnet | |
Ja | |
50 mm |