missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SASS6 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18756050 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18756050 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18756050 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB10093343G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SASS6 Polyclonal antibody specifically detects SASS6 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SASS6
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 488
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias DKFZp761A078, FLJ22097, HsSAS-6, MGC119440, SAS-6, SAS6hsSAS-6, spindle assembly 6 homolog (C. elegans), spindle assembly abnormal protein 6 homolog
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 607 and 657 of human spindle assembly 6 using the numbering given in entry NP_919268.1 (GeneID 163786).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 163786
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.