missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals SASH1 Antibody (X1), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18308078 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18308078 0.1 mg 0.01 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18308078 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00023328M02

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

SASH1 Monoclonal antibody specifically detects SASH1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SASH1
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon X1
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer NP_056093
Gen-Alias dJ323M4, dJ323M4.1, KIAA0790RP3-323M4.1, PEPE1, Proline-glutamate repeat-containing protein, SAM and SH3 domain containing 1,2500002E12Rik, SAM and SH3 domain-containing protein 1, SH3D6A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen SASH1 (NP_056093, 1066 a.a. ~ 1175 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. ENTSLQEHGVKLGPALTRKVSCARGVDLETLTENKLHAEGIDLTEEPYSDKHGRCGIPEALVQRYAEDLDQPERDVAANMDQIRVKQLRKQHRMAIPSGGLTEICRKPVS
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23328
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.