Learn More
Sartorius Vivapore 5 statische Konzentratoren
Entwickelt für eine schnelle und kostengünstige Konzentration. Sartorius Vivapore 5 statische Konzentratoren sind gebrauchsfertige Einweg-Ultrafiltrationsgeräte für Proben bis 5 ml. Diese einfachen Tischgeräte sind ideal für die allgemeine Laborkonzentration oder Reinigung vor der weiteren Analyse. Erhältlich in Packungen von 4, 30 oder 100 Stück.
Marke: Sartorius VP0503
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Wirtschaftlich und anwenderfreundlich- Keine zusätzliche Ausrüstung, kein Druck und keine Vakuumquelle erforderlich
- Einzelne Geräte mit Einweg-Kunststoffständern für bis zu vier Einheiten
- Einfache Konzentrationstechnik:
- Einfach die Einheit mit der zu konzentrierenden Lösung befüllen.
- Warten, bis die gewünschte Konzentration erreicht ist.
- Anschließend die konzentrierte Probe aus dem Deadstop-Reservoir pipettieren
- Separate Konzentrationskammern eliminieren das Risiko einer Kreuzkontamination.
- Jede Einheit verfügt über eine PES-Membran mit 7.5 kDa und hohem Durchfluss.
- Ideal für Proben, die empfindlich auf Scherkräfte oder druckinduzierte Spannungen reagieren.
- Gut geeignet für Proben, die im Kühlraum verarbeitet werden müssen.
- Perfekt für eine Vielzahl klinischer und allgemeiner Forschungsanwendungen
- Urinkonzentration und anschließende Analyse von Bence-Jones-Proteinen durch Gelelektrophorese
- Konzentration von Makromolekülen in der Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit oder in anderen biologischen Lösungen
Spezifikation
Ja | |
7500 Da | |
Styrol-Acrylonitril (SAN) | |
1 bis 5 ml | |
42 mm |
PES | |
20 cm2 | |
4/Pckg. | |
82 mm |