Learn More
Sartorius Vivapore 5 statische Konzentratoren
Entwickelt für eine schnelle und kostengünstige Konzentration. Sartorius Vivapore 5 statische Konzentratoren sind gebrauchsfertige Einweg-Ultrafiltrationsgeräte für Proben bis 5 ml. Diese einfachen Tischgeräte sind ideal für die allgemeine Laborkonzentration oder Reinigung vor der weiteren Analyse. Erhältlich in Packungen von 4, 30 oder 100 Stück.
50.25 CHF - 648.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material (Membran) | PES |
MWCO | 7500 Da |
Filtrationsbereich | 20 cm2 |
Gehäusematerial | Styrol-Acrylonitril (SAN) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10448362
|
Sartorius
VP0503 |
4/Pckg. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10120661
|
Sartorius
VP0501 |
30/Pckg. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10797841
|
Sartorius
VP0502 |
100/Pckg. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Wirtschaftlich und anwenderfreundlich- Keine zusätzliche Ausrüstung, kein Druck und keine Vakuumquelle erforderlich
- Einzelne Geräte mit Einweg-Kunststoffständern für bis zu vier Einheiten
- Einfache Konzentrationstechnik:
- Einfach die Einheit mit der zu konzentrierenden Lösung befüllen.
- Warten, bis die gewünschte Konzentration erreicht ist.
- Anschließend die konzentrierte Probe aus dem Deadstop-Reservoir pipettieren
- Separate Konzentrationskammern eliminieren das Risiko einer Kreuzkontamination.
- Jede Einheit verfügt über eine PES-Membran mit 7.5 kDa und hohem Durchfluss.
- Ideal für Proben, die empfindlich auf Scherkräfte oder druckinduzierte Spannungen reagieren.
- Gut geeignet für Proben, die im Kühlraum verarbeitet werden müssen.
- Perfekt für eine Vielzahl klinischer und allgemeiner Forschungsanwendungen
- Urinkonzentration und anschließende Analyse von Bence-Jones-Proteinen durch Gelelektrophorese
- Konzentration von Makromolekülen in der Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit oder in anderen biologischen Lösungen
Spezifikation
Ja | |
7500 Da | |
Styrol-Acrylonitril (SAN) | |
82 mm |
PES | |
20 cm2 | |
1 bis 5 ml | |
42 mm |