Learn More
Sartorius Sterile Petrischalen
Sterile Einweg-Petrischalen mit wahlweise 60 mm oder 90 mm Durchmesser
Marke:  Sartorius 14311--90------N
Additional Details : Gewicht : 6.42740kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10720403
  • 68.10 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Einmalgebrauch
  • Typ 143
  • Verpackung: autosteril
Spezifikation
Spezifikation
Einwegprodukt
Steril
Autosteril
90 mm