Learn More
Sartorius Sterile Petrischalen
Sterile Einweg-Petrischalen mit wahlweise 60 mm oder 90 mm Durchmesser
57.75 CHF - 68.10 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Einwegprodukt |
---|---|
Sterilität | Steril |
Verpackung | Autosteril |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10456551
|
Sartorius
14311--60------N |
60 mm |
57.75 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10720403
|
Sartorius
14311--90------N |
90 mm |
68.10 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für den Einmalgebrauch
- Typ 143
- Verpackung: autosteril
Spezifikation
Einwegprodukt | |
Steril | |
Autosteril |