Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 392
Diese Filterpapiere eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie zur Druck- oder Vakuumfiltration. Sie bestehen aus 100 % Baumwolllinters mit einem α-Cellulosegehalt von > 98 % und sind säuregewaschen, um die Papiere aschefrei zu machen und eine hohe Reinheit zu erreichen.
Marke: Sartorius FT-3-105-385
Additional Details : Gewicht : 1.31300kg
Beschreibung
- Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0,01 % gemäß DIN 540370)
- Nassfest
- Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Spezifikation
Rot | |
5 bis 8 μm | |
392 | |
0,17 mm |
Scheibe | |
50 Sekunden | |
100/Packung | |
385 mm |