Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 392
Diese Filterpapiere eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie zur Druck- oder Vakuumfiltration. Sie bestehen aus 100 % Baumwolllinters mit einem α-Cellulosegehalt von > 98 % und sind säuregewaschen, um die Papiere aschefrei zu machen und eine hohe Reinheit zu erreichen.
11.80 CHF - 322.00 CHF
Spezifikation
Farbcode Rot
Format Scheibe
Particle Retention 5 bis 8 μm
Filtrationsgeschwindigkeit 50 Sekunden
Güte 392
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10429322
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-3-105-185
185 mm
85.65 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10410852
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-3-105-240
240 mm
264.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10587621
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-3-105-150
150 mm
57.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15942860
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-3-105-385
385 mm
322.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10130661
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-3-105-110
110 mm
33.95 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10597621
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-3-105-125
125 mm
39.85 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10489892
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-3-105-070
70 mm
15.40 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10233621
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-3-105-055
55 mm
11.80 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10335271
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-3-105-090
90 mm
24.70 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15922860
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-3-105-050
50 mm
11.80 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0,01 % gemäß DIN 540370)
  • Nassfest
  • Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Spezifikation
Spezifikation
Rot
5 bis 8 μm
392
0,17 mm
Scheibe
50 Sekunden
100/Packung