Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 392
Diese Filterpapiere eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie zur Druck- oder Vakuumfiltration. Sie bestehen aus 100 % Baumwolllinters mit einem α-Cellulosegehalt von > 98 % und sind säuregewaschen, um die Papiere aschefrei zu machen und eine hohe Reinheit zu erreichen.
Marke:  Sartorius FT-3-105-240
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10410852
  • 264.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0,01 % gemäß DIN 540370)
  • Nassfest
  • Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Spezifikation
Spezifikation
Rot
5 bis 8 μm
392
0,17 mm
Scheibe
50 Sekunden
100/Packung
240 mm