Learn More
Sartorius Druckköpfe für Vivaspin 20 und Vivacell 70, 100, 250
Für verschiedene Vivacell Modelle
Marke: Sartorius VCA701
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Vivaspin™20 ist eine Ultrafiltrationseinheit mit einzigartiger Doppelmembran für die Probenkonzentration mit hoher Prozessflexibilität: reguläres Zentrifugieren oder Zentrifugieren von unter Druck stehenden Einheiten sowie Druckfiltration im Modus als stationäres Tischgerät. Das Vivacell™100 ist eine Einweg-Ultrafiltrationseinheit für die Aufkonzentration von Proben bis 98 ml, die entweder in einer Zentrifuge oder bei der Druckfiltration eingesetzt werden kann. Vivacell™ 100 verbindet damit die einfache Handhabung von Zentrifugen mit der Flexibilität und Steuerbarkeit von Ultrafiltrationszellen unter Druck.Spezifikation
Vivacell™ 70 Druckzentrifuge | |
Druckkopf |