Learn More
Sartorius Druckköpfe für Vivaspin 20 und Vivacell 70, 100, 250
Für verschiedene Vivacell Modelle
122.00 CHF - 399.55 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11790956
|
Sartorius
VCA200 |
Vivaspin™ 20 |
122.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10609731
|
Sartorius
VCA800 |
Vivacell™ 100 |
325.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11705036
|
Sartorius
VCA015 |
Vivacell™ 250 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11735036
|
Sartorius
VCA701 |
Vivacell™ 70 Druckzentrifuge |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10537441
|
Sartorius
VCA700 |
Vivacell™ 70 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Vivaspin™20 ist eine Ultrafiltrationseinheit mit einzigartiger Doppelmembran für die Probenkonzentration mit hoher Prozessflexibilität: reguläres Zentrifugieren oder Zentrifugieren von unter Druck stehenden Einheiten sowie Druckfiltration im Modus als stationäres Tischgerät. Das Vivacell™100 ist eine Einweg-Ultrafiltrationseinheit für die Aufkonzentration von Proben bis 98 ml, die entweder in einer Zentrifuge oder bei der Druckfiltration eingesetzt werden kann. Vivacell™ 100 verbindet damit die einfache Handhabung von Zentrifugen mit der Flexibilität und Steuerbarkeit von Ultrafiltrationszellen unter Druck.Spezifikation
Druckkopf |