Learn More
Sartorius Druckköpfe für Vivaspin 20 und Vivacell 70, 100, 250
Für verschiedene Vivacell Modelle
Marke: Sartorius VCA800
Additional Details : Gewicht : 2.26800kg
Beschreibung
Vivacell™ 100 ist eine Einweg-Ultrafiltrationseinheit für die Aufkonzentration von Proben bis 98 ml, die entweder in einer Zentrifuge oder bei der Druckfiltration eingesetzt werden kann. Vivacell™ 100 verbindet damit die einfache Handhabung von Zentrifugen mit der Flexibilität und Steuerbarkeit von Ultrafiltrationszellen unter Druck. Vivacell™ 100 ist einfach zu montieren, benötigt keine Schlauchverbindungen oder Rührwerke und kann an die vorhandenen Geräte oder spezifischen Wünsche des Kunden angepasst werden. Die Einheiten können ganz bequem in einer Großraumzentrifuge mit Trägern für 250 ml-Flaschen zentrifugiert werden. Für eine bessere Prozesssteuerung kann der Gasdruck mit sanftem Orbitalschütteln kombiniert werden. Für höchste Anwenderfreundlichkeit bei minimalen Anforderungen an die Ausstattung wird das Gerät unter Druck gesetzt und dann auf dem Arbeitstisch oder im Kühlschrank stehen gelassen. Der Konzentrator verfügt über eine vertikale Membran, die Verschmutzungen minimiert, während der integrierte Deadstop von 350 μl Aufkonzentrationen bis zum Trockenfallen verhindert. Anwenderfreundlich. High-Flux-Membran aus PES. Vertikale Doppelmembran für ultraschnelle Aufkonzentration. Hohe Retentat-Rückgewinnung von >90 %. Für mehr Flexibilität im Gesamtprozess. Kompatibel mit Ausschwingrotoren.Spezifikation
Vivacell™ 100 | |
Fünf Ersatzdichtungen | |
Druckkopf |