Learn More
Sartorius Membranfilter aus Polyethersulfon
Die Filter aus Polyethersulfon (PES) haben eine hohe interne Porosität.
Marke: Sartorius 15458--50------N
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Die Filter aus Polyethersulfon (PES) haben eine hohe interne Porosität.
Sie gewährleisten einen hervorragenden Durchsatz bei hohen Flussraten von wässrigen Lösungen über den gesamten pH-Bereich von 1 bis 14. Aufgrund der geringen unspezifischen Proteinadsorption wird der PES-Typ für die Filtration biologischer und pharmazeutischer Lösungen empfohlen.
Spezifikation
PES | |
Für die Filtration biologischer und pharmazeutischer Lösungen empfohlen | |
150 μm |
0,1 μm | |
100/Packung | |
50 mm |