Learn More
Sartorius Membranfilter aus Polyethersulfon
Die Filter aus Polyethersulfon (PES) haben eine hohe interne Porosität.
149.00 CHF - 313.00 CHF
Spezifikation
Material | PES |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Filtration biologischer und pharmazeutischer Lösungen empfohlen |
Menge | 100/Packung |
Dicke (metrisch) | 150 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11753453
|
Sartorius
15406--25------N |
25 mm | 0,5 μm |
149.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11763453
|
Sartorius
15406--47------N |
47 mm | 0,5 μm |
222.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11733693
|
Sartorius
15407--25----MIN |
25 mm | 0,2 μm |
149.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11743693
|
Sartorius
15407--47----MIN |
47 mm | 0,2 μm |
313.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11790686
|
Sartorius
15407--50----MIN |
50 mm | 0,2 μm |
225.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11713693
|
Sartorius
15458--25------N |
25 mm | 0,1 μm |
192.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10275511
|
Sartorius
15458--47------N |
47 mm | 0,1 μm |
222.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10551094
|
Sartorius
15458--50------N |
50 mm | 0,1 μm |
231.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Die Filter aus Polyethersulfon (PES) haben eine hohe interne Porosität.
Sie gewährleisten einen hervorragenden Durchsatz bei hohen Flussraten von wässrigen Lösungen über den gesamten pH-Bereich von 1 bis 14. Aufgrund der geringen unspezifischen Proteinadsorption wird der PES-Typ für die Filtration biologischer und pharmazeutischer Lösungen empfohlen.
Spezifikation
PES | |
Für die Filtration biologischer und pharmazeutischer Lösungen empfohlen | |
100/Packung | |
150 μm |