Learn More
Sartorius Minisart NML Spritzenvorsatzfilter, nicht steril
Bietet schnelle und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumina, komplett mit einsatzbereiten Filtereinheiten. Sartorius Minisart™ NML nicht sterile Spritzenfilter machen die zeitaufwendige Vorbereitung wie z. B. das Wechseln des Filters und Reinigen des Filtersystems überflüssig.
960.00 CHF - 1445.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Hydrophil |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Material | Tensidfreies Celluloseacetat |
Sterilität | Nicht steril |
Filtrationsbereich | 6,2 cm2 |
Produktcode | Marke | Porengröße | Farbe | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Farbe | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10762722
|
Sartorius
16592----------Q |
0,8 μm | Grün | Männlicher Luer-Lock-Anschluss |
1150.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10189270
|
Sartorius
16534----------Q |
0,2 μm | Blau | Männlicher Luer-Lock-Anschluss |
1025.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10024370
|
Sartorius
17597----------Q |
0,2 μm | Blau | Männlicher Luer-Stecker |
1025.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10074390
|
Sartorius
17598----------Q |
0,45 μm | Gelb | Männlicher Luer-Stecker |
1190.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10281691
|
Sartorius
16555----------Q |
0,45 μm, hoher Durchfluss | Gelb | Männlicher Luer-Lock-Anschluss |
1445.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10598001
|
Sartorius
17594----------Q |
5 μm | Braun | Männlicher Luer-Lock-Anschluss |
960.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10490293
|
Sartorius
17593----------Q |
1,2 μm | Rot | Männlicher Luer-Lock-Anschluss |
1045.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Bietet schnelle und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumina, komplett mit einsatzbereiten Filtereinheiten.Sartorius Minisart™ NML nicht sterile Spritzenfilter machen die zeitaufwändige Vorbereitung wie z. B. das Wechseln des Filters und Reinigen des Filtersystems überflüssig.
Schnelle und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumen, komplett mit einsatzbereiten Filtereinheiten, eliminiert zeitaufwendige Vorbereitungen wie z. B. das Wechseln des Filters und Reinigen des Filtersystems. Diese arbeitssparenden Einheiten werden für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet: Probenreinigung, Partikelentfernung und Filtration.
- Praktisch und leistungsfähig
- Anwenderfreundlich
- Bewährte Qualität
- Wirtschaftlich
- Große Auswahl an verschiedenen Typen lieferbar
- 100 % während der Herstellung geprüft
Spezifikation
Hydrophil | |
Tensidfreies Celluloseacetat | |
6,2 cm2 | |
Metacrylat-Butadien-Styrol-Polymerisat (MBS) | |
Nicht steril, Großpackung | |
500/Packung | |
NML-Spritzenfilter |
Ja | |
Nicht steril | |
0,15 mL | |
Weiblicher Luer-Lock | |
Nein | |
50 °C | |
28 mm |