Learn More
Sartorius Minisart NML Spritzenvorsatzfilter, nicht steril
Bietet schnelle und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumina, komplett mit einsatzbereiten Filtereinheiten. Sartorius Minisart™ NML nicht sterile Spritzenfilter machen die zeitaufwendige Vorbereitung wie z. B. das Wechseln des Filters und Reinigen des Filtersystems überflüssig.
Marke: Sartorius 16592----------Q
919.66 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.43000kg
Beschreibung
Bietet schnelle und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumina, komplett mit einsatzbereiten Filtereinheiten.Sartorius Minisart™ NML nicht sterile Spritzenfilter machen die zeitaufwändige Vorbereitung wie z. B. das Wechseln des Filters und Reinigen des Filtersystems überflüssig.
Schnelle und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumen, komplett mit einsatzbereiten Filtereinheiten, eliminiert zeitaufwendige Vorbereitungen wie z. B. das Wechseln des Filters und Reinigen des Filtersystems. Diese arbeitssparenden Einheiten werden für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet: Probenreinigung, Partikelentfernung und Filtration.
- Praktisch und leistungsfähig
- Anwenderfreundlich
- Bewährte Qualität
- Wirtschaftlich
- Große Auswahl an verschiedenen Typen lieferbar
- 100 % während der Herstellung geprüft
Spezifikation
Grün | |
Ja | |
0,8 μm | |
6,2 cm2 | |
Metacrylat-Butadien-Styrol-Polymerisat (MBS) | |
Männlicher Luer-Lock-Anschluss | |
Nein | |
50 °C | |
28 mm |
Hydrophil | |
Tensidfreies Celluloseacetat | |
Unsteril | |
0,15 mL | |
Weiblicher Luer-Lock | |
Nicht steril, Großpackung | |
500/Packung | |
NML-Spritzenfilter |