Learn More
Sartorius Glasfaser-Mikrofaserfilter mit/ohne Binder in Gütegrad MGF
Bindemittelfreie Glas-Mikrofaserfilter eignen sich für analytische und gravimetrische Analysen. Sie werden auch als Vorsatzfilter verwendet.
Marke:  Sartorius FT-3-1105-110
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10767651
  • 321.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungsbeispiele: Klärung von Proteinlösungen, Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)-Test.
Spezifikation
Spezifikation
145 mbar
Scheibe
0,7 μm
Kritische Analysen, bei denen Verunreinigungen aus dem Filter gewaschen werden können
932 °F
0,015 in.
4,33 in.
Weiß
Borosilikat-Mikrofaserglas
Unsteril
MGF
500 °C
0,4 mm
11 cm