Learn More
Sartorius Glasfaser-Mikrofaserfilter mit/ohne Binder in Gütegrad MGF
Bindemittelfreie Glas-Mikrofaserfilter eignen sich für analytische und gravimetrische Analysen. Sie werden auch als Vorsatzfilter verwendet.
77.90 CHF - 625.00 CHF
Spezifikation
Luftwiderstand 145 mbar
Farbe Weiß
Format Scheibe
Material Borosilikat-Mikrofaserglas
Particle Retention 0,7 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10263331
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-3-1105-125
4,92 in. 12,5 cm
432.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10009440
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-3-1105-090
3,5 in. 9 cm
255.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10525521
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-3-1105-142
5,59 in. 14,2 cm
625.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10111191
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-3-1105-150
5,9 in. 15 cm
625.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15922870
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-3-1105-240
9,4 in. 24 cm
271.00 CHF
25 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11785316
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-3-1105-070
2,7 in. 7 cm
178.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10767651
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-3-1105-110
4,33 in. 11 cm
321.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10515521
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-3-1105-050
1,96 in. 5 cm
135.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10131141
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-3-1105-055
2,1 in. 5,5 cm
143.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10243381
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-3-1105-047
1,8 in. 4,7 cm
130.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10468552
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-3-1105-025
0,98 in. 2,5 cm
77.90 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungsbeispiele: Klärung von Proteinlösungen, Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)-Test.
Spezifikation
Spezifikation
145 mbar
Scheibe
0,7 μm
Kritische Analysen, bei denen Verunreinigungen aus dem Filter gewaschen werden können
932 °F
0,015 in.
Weiß
Borosilikat-Mikrofaserglas
Unsteril
MGF
500 °C
0,4 mm