Learn More
Sartorius Glasfaser-Mikrofaserfilter mit/ohne Binder in Gütegrad MGF
Bindemittelfreie Glas-Mikrofaserfilter eignen sich für analytische und gravimetrische Analysen. Sie werden auch als Vorsatzfilter verwendet.
Marke: Sartorius FT-3-1105-050
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Anwendungsbeispiele: Klärung von Proteinlösungen, Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)-Test.Spezifikation
145 mbar | |
Scheibe | |
0,7 μm | |
Kritische Analysen, bei denen Verunreinigungen aus dem Filter gewaschen werden können | |
932 °F | |
0,015 in. | |
1,96 in. |
Weiß | |
Borosilikat-Mikrofaserglas | |
Nicht steril | |
MGF | |
500 °C | |
0,4 mm | |
5 cm |