Learn More
Sartorius Sterile Membranfilter aus Cellulosenitrat und -acetat mit hydrophobem Rand
Membranfilter für die Koloniezählung und Sterilitätstestung aus Cellulosenitrat (Celluloseester), Celluloseacetat und regenerierter Cellulose, hydrophob umrandet, einzeln, steril verpackt
Marke:  Sartorius 13507--47----ACN
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11790626
  • 198.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Membranen mit hydrophobem Rand werden hauptsächlich zur Koloniezählung und zur Sterilitätsprüfung von Lösungen eingesetzt, die Substanzen mit antibiotischen Eigenschaften enthalten. Der hydrophobe Rand verhindert das Eindringen von wachstumshemmenden Substanzen in die Membranklemmzone, von wo aus sie nicht ausgespült werden können und die Substanz das mikrobielle Wachstum während der Inkubation hemmen könnte.
  • Hervorragende Retentionsraten für Mikroorganismen
  • 0.45 μm gemäß ISO 7704
  • 0.2 μm durch BCT validiert
  • Zertifizierte Qualität
  • Einzeln und steril verpackt
Die Membranen sind in drei verschiedenen Materialausführungen erhältlich:
  • Cellulosenitrat (Celluloseester), ein Material, das eine wirksame Retention mit hohen Durchflussraten und optimalem Kolonienwachstum gewährleistet
  • Celluloseacetat, ein Material, das hohe Durchflussraten und thermische Stabilität mit sehr niedrigen Adsorptionseigenschaften verbindet
  • Regenerierte Cellulose, ein Material, das hervorragende chemische und thermische Stabilität mit sehr geringen Adsorptionseigenschaften verbindet
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
0,2 μm
Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung
Hydrophob
47 mm
Celluloseacetat
Steril
Schwarz
100/Packung