Learn More
Sartorius Sterile Membranfilter aus Cellulosenitrat und -acetat mit hydrophobem Rand
Membranfilter für die Koloniezählung und Sterilitätstestung aus Cellulosenitrat (Celluloseester), Celluloseacetat und regenerierter Cellulose, hydrophob umrandet, einzeln, steril verpackt
152.00 CHF - 223.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Sterilität | Steril |
Rasterfarbe | Schwarz |
Hydrophobizität | Hydrophob |
Menge | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Material | Porengröße | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Material | Porengröße | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10263571
|
Sartorius
13107--50----ACN |
50 mm | Cellulosenitrat | 0,2 μm | Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung |
223.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10569821
|
Sartorius
13106--50----ACN |
50 mm | Cellulosenitrat | 0,5 μm | Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung, Mikroskopie |
223.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10189800
|
Sartorius
13106--47----ACN |
47 mm | Cellulosenitrat | 0,5 μm | Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung |
221.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11790616
|
Sartorius
13107--47----ACN |
47 mm | Cellulosenitrat | 0,2 μm | Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung |
221.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11740626
|
Sartorius
13506--47----ACN |
47 mm | Celluloseacetat | 0,5 μm | Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung |
152.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11790626
|
Sartorius
13507--47----ACN |
47 mm | Celluloseacetat | 0,2 μm | Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung |
198.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11780626
|
Sartorius
13506--50----ACN |
50 mm | Cellulosenitrat | 0,5 μm | Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
Membranen mit hydrophobem Rand werden hauptsächlich zur Koloniezählung und zur Sterilitätsprüfung von Lösungen eingesetzt, die Substanzen mit antibiotischen Eigenschaften enthalten. Der hydrophobe Rand verhindert das Eindringen von wachstumshemmenden Substanzen in die Membranklemmzone, von wo aus sie nicht ausgespült werden können und die Substanz das mikrobielle Wachstum während der Inkubation hemmen könnte.
- Hervorragende Retentionsraten für Mikroorganismen
- 0.45 μm gemäß ISO 7704
- 0.2 μm durch BCT validiert
- Zertifizierte Qualität
- Einzeln und steril verpackt
Spezifikation
Weiß | |
Schwarz | |
100/Packung |
Steril | |
Hydrophob |