Learn More
Sartorius Sterile Membranfilter aus Cellulosenitrat und -acetat mit hydrophobem Rand
Membranfilter für die Koloniezählung und Sterilitätstestung aus Cellulosenitrat (Celluloseester), Celluloseacetat und regenerierter Cellulose, hydrophob umrandet, einzeln, steril verpackt
Marke: Sartorius 13506--50----ACN
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Membranen mit hydrophobem Rand werden hauptsächlich zur Koloniezählung und zur Sterilitätsprüfung von Lösungen eingesetzt, die Substanzen mit antibiotischen Eigenschaften enthalten. Der hydrophobe Rand verhindert das Eindringen von wachstumshemmenden Substanzen in die Membranklemmzone, von wo aus sie nicht ausgespült werden können und die Substanz das mikrobielle Wachstum während der Inkubation hemmen könnte.
- Hervorragende Retentionsraten für Mikroorganismen
- 0.45 μm gemäß ISO 7704
- 0.2 μm durch BCT validiert
- Zertifizierte Qualität
- Einzeln und steril verpackt
Spezifikation
Weiß | |
0,5 μm | |
Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung | |
Hydrophob | |
50 mm |
Cellulosenitrat | |
Steril | |
Schwarz | |
100/Packung |