Learn More
Sartorius Sterile Membranfilter aus Cellulosenitrat und -acetat mit hydrophobem Rand
Membranfilter für die Koloniezählung und Sterilitätstestung aus Cellulosenitrat (Celluloseester), Celluloseacetat und regenerierter Cellulose, hydrophob umrandet, einzeln, steril verpackt
Marke: Sartorius 13107--50----ACN
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Membranen mit hydrophobem Rand werden hauptsächlich zur Koloniezählung und zur Sterilitätsprüfung von Lösungen eingesetzt, die Substanzen mit antibiotischen Eigenschaften enthalten. Der hydrophobe Rand verhindert das Eindringen von wachstumshemmenden Substanzen in die Membranklemmzone, von wo aus sie nicht ausgespült werden können und die Substanz das mikrobielle Wachstum während der Inkubation hemmen könnte.
- Hervorragende Retentionsraten für Mikroorganismen
- 0.45 μm gemäß ISO 7704
- 0.2 μm durch BCT validiert
- Zertifizierte Qualität
- Einzeln und steril verpackt
Spezifikation
Weiß | |
0,2 μm | |
Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung | |
Hydrophob | |
50 mm |
Cellulosenitrat | |
Steril | |
Schwarz | |
100/Packung |
Sicherheit und Handhabung
- MBNE NC EDGE W/B 0,2µ 50mm ST
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose