Learn More
Sartorius Halter für Absaugfilter aus Glas
Montage auf Vakuumkolben oder Verteilern
Marke: Sartorius 16307
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Montage auf Vakuumkolben oder Verteilern
- PTFE-beschichteter Siebfilter
- Einlauf-/Auslaufanschluss: 15 mm Außendurchmesser
- Filtrationsbereich: 12,5 cm²
- Anwendungsbereiche: Analytische Probenvorbereitung, sterile Filtration
Spezifikation
Glas | |
12,5 cm2 | |
Halter für Absaugfilter aus Glas | |
250 mL | |
1,5 cm |
Glas | |
Je | |
250 mL | |
250 mL |