Learn More
Sartorius Halter für Absaugfilter aus Glas
Montage auf Vakuumkolben oder Verteilern
465.00 CHF - 575.00 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10150921
|
Sartorius
16316 |
4,7 oder 5 cm | 0,25 mL |
575.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10718781
|
Sartorius
16307 |
1,5 cm | 250 mL |
465.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Montage auf Vakuumkolben oder Verteilern
- PTFE-beschichteter Siebfilter
- Einlauf-/Auslaufanschluss: 15 mm Außendurchmesser
- Filtrationsbereich: 12,5 cm²
- Anwendungsbereiche: Analytische Probenvorbereitung, sterile Filtration
Spezifikation
Glas | |
12,5 cm2 | |
Je |