Learn More
Sartorius Halter für Absaugfilter aus Glas
Montage auf Vakuumkolben oder Verteilern
Marke: Sartorius 16316
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Montage auf Vakuumkolben oder Verteilern
- PTFE-beschichteter Siebfilter
- Einlauf-/Auslaufanschluss: 15 mm Außendurchmesser
- Filtrationsbereich: 12,5 cm²
- Anwendungsbereiche: Analytische Probenvorbereitung, sterile Filtration
Spezifikation
Glas | |
Je | |
0,25 mL |
12,5 cm2 | |
Millex Samplicity Filter | |
4,7 oder 5 cm |