Learn More
Sartorius CN-Membranfilter
Einheitliche Porenstuktur bei hohen Durchfluss- und Absorptionsgeschwindigkeiten Sartorius Membranfilter aus Cellulosenitrat eignen sich hervorragend für Diagnosekits. Die nicht-sterilen, hydrophilen Filter mit verschiedensten Durchmessern und Porengrößen sind in kostengünstigen und platzsparenden Großpackungen lieferbar.
Marke:  Sartorius 11303-100------G
226.10 CHF gültig bis 2023-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "19120" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10068070
  • 238.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 07-12-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Filter aus Cellulosenitrat sind hochentzündlich. Der Flammpunkt liegt bei ca. 200 °C. Diese Filter müssen immer durch die mit den Filtern gelieferten Zwischenlagenpapierscheiben getrennt werden.
Beschreibung
Beschreibung
Kombiniert gleichmäßige Porenstruktur mit hohen Durchfluss- und Adsorptionsraten.Sartorius Membranfilter aus Cellulosenitrat eignen sich hervorragend für diagnostische Kits.Nicht sterile, hydrophile Filter in verschiedenen Durchmessern und Porengrößen werden in Großpackungen verpackt, um Geld und Platz zu sparen.
  • Filter aus Cellulosenitrat kombinieren hohe Durchflussraten mit hoher, nicht spezifischer Adsorption
  • Definierte Partikelretention und außergewöhnliche, zuverlässige Einfangraten für Mikroorganismen
  • Sehr vorteilhaft für Diagnostik-Kits und kompatibel mit wässrigen Lösungen, Kohlenwasserstoffen und mehreren anderen organischen Lösungsmitteln
  • Filter besitzen eine einheitliche Porenstruktur und sind mit einer Auswahl an Durchmessern und Porengrößen lieferbar
    • Porengrößen: 0.45 µm, 0.65 µm, 0.8 µm, 1.2 µm, 3.0 µm, 5 µm und 8 µm
    • Die größeren Porengrößen (8 µm, 5 µm, 3 µm) sind für Zellretention und die Vorfilterung nützlich
    • Die Porengröße 0.45 ist ideal für die Partikelsammlung und -filtration geeignet
    • Durchmesser: 13, 25, 37, 47, 50, 90 und 100 mm (0.5 bis 3.9 in.)
  • Filter ohne Gitter können per Autoklav (nass) bis 121 °C, durch Ethylenoxid oder γ-Strahlung bis 25 kGy sterilisiert werden
  • Auf dem Kistenetikett werden Typ, Menge, Durchmesser, Porengröße und Chargennummer angegeben
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar (nass)
Weiß
1,2 μm
24 l/min
25/Packung
11303
1.0 bar
Cellulosenitrat
200 ml/min
Hydrophil
130 μm
100 mm