Learn More
Sartorius CN-Membranfilter
Einheitliche Porenstuktur bei hohen Durchfluss- und Absorptionsgeschwindigkeiten Sartorius Membranfilter aus Cellulosenitrat eignen sich hervorragend für Diagnosekits. Die nicht-sterilen, hydrophilen Filter mit verschiedensten Durchmessern und Porengrößen sind in kostengünstigen und platzsparenden Großpackungen lieferbar.
108.00 CHF - 497.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar (nass) |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Cellulosenitrat |
Hydrophobizität | Hydrophil |
Dicke (metrisch) | 130 μm |
Benachrichtigungen:
Filter aus Cellulosenitrat sind hochentzündlich. Der Flammpunkt liegt bei ca. 200 °C. Diese Filter müssen immer durch die mit den Filtern gelieferten Zwischenlagenpapierscheiben getrennt werden.
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10303591
|
Sartorius
11301--13------N |
13 mm | 8 μm | 750 ml/min |
108.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10272221
|
Sartorius
11301--47------N |
47 mm | 8 μm | 750 ml/min |
194.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10068070
|
Sartorius
11303-100------G |
100 mm | 1,2 μm | 200 ml/min |
221.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10675051
|
Sartorius
11301--50------N |
50 mm | 8 μm | 750 ml/min |
198.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10383441
|
Sartorius
11303--25------N |
25 mm | 1,2 μm | 200 ml/min |
137.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10634751
|
Sartorius
11304--47------N |
47 mm | 0,8 μm | 200 ml/min |
184.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10231651
|
Sartorius
11305--47------N |
47 mm | 0,65 μm | 130 ml/min |
184.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10262131
|
Sartorius
11304--25------N |
25 mm | 0,8 μm | 200 ml/min |
137.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10494261
|
Sartorius
11305--25------N |
25 mm | 0,65 μm | 130 ml/min |
137.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10333491
|
Sartorius
11306-100------G |
100 mm | 0,45 μm | 70 ml/min |
170.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10193891
|
Sartorius
11306--90------N |
90 mm | 0,45 μm | 70 ml/min |
497.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10567711
|
Sartorius
11306--25------N |
25 mm | 0,45 μm | 70 ml/min |
134.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10425401
|
Sartorius
11306--50------N |
50 mm | 0,45 μm | 70 ml/min |
124.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12972661
|
Sartorius
11306--47------N |
47 mm | 0,45 μm | 70 ml/min |
357.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10008060
|
Sartorius
11306--90------G |
90 mm | 0,45 μm | 70 ml/min |
156.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10199130
|
Sartorius
11342--25------N |
25 mm | 5 μm | 570 ml/min |
241.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10508871
|
Sartorius
11304--50------N |
50 mm | 0,8 μm | 200 ml/min |
231.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10404651
|
Sartorius
11302--25------N |
25 mm | 3 μm | 430 ml/min |
137.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10211751
|
Sartorius
11302--47------N |
47 mm | 3 μm | 430 ml/min |
188.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10018070
|
Sartorius
11306--47------N |
47 mm | 0,45 μm | 70 ml/min |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Description
Kombiniert gleichmäßige Porenstruktur mit hohen Durchfluss- und Adsorptionsraten.Sartorius Membranfilter aus Cellulosenitrat eignen sich hervorragend für diagnostische Kits.Nicht sterile, hydrophile Filter in verschiedenen Durchmessern und Porengrößen werden in Großpackungen verpackt, um Geld und Platz zu sparen.
- Filter aus Cellulosenitrat kombinieren hohe Durchflussraten mit hoher, nicht spezifischer Adsorption
- Definierte Partikelretention und außergewöhnliche, zuverlässige Einfangraten für Mikroorganismen
- Sehr vorteilhaft für Diagnostik-Kits und kompatibel mit wässrigen Lösungen, Kohlenwasserstoffen und mehreren anderen organischen Lösungsmitteln
- Filter besitzen eine einheitliche Porenstruktur und sind mit einer Auswahl an Durchmessern und Porengrößen lieferbar
- Porengrößen: 0.45 μm, 0.65 μm, 0.8 μm, 1.2 μm, 3.0 μm, 5 μm und 8 μm
- Die größeren Porengrößen (8 μm, 5 μm, 3 μm) sind für Zellretention und die Vorfilterung nützlich
- Die Porengröße 0.45 ist ideal für die Partikelsammlung und -filtration geeignet
- Durchmesser: 13, 25, 37, 47, 50, 90 und 100 mm (0.5 bis 3.9 in.)
- Filter ohne Gitter können per Autoklav (nass) bis 121 °C, durch Ethylenoxid oder γ-Strahlung bis 25 kGy sterilisiert werden
- Auf dem Kistenetikett werden Typ, Menge, Durchmesser, Porengröße und Chargennummer angegeben
Specifications
Autoklavierbar (nass) | |
Cellulosenitrat | |
130 μm |
Weiß | |
Hydrophil |