Learn More
Sartorius CN-Membranfilter
Einheitliche Porenstuktur bei hohen Durchfluss- und Absorptionsgeschwindigkeiten Sartorius Membranfilter aus Cellulosenitrat eignen sich hervorragend für Diagnosekits. Die nicht-sterilen, hydrophilen Filter mit verschiedensten Durchmessern und Porengrößen sind in kostengünstigen und platzsparenden Großpackungen lieferbar.
Marke: Sartorius 11304--47------N
172.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21931" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Benachrichtigungen:
Filter aus Cellulosenitrat sind hochentzündlich. Der Flammpunkt liegt bei ca. 200 °C. Diese Filter müssen immer durch die mit den Filtern gelieferten Zwischenlagenpapierscheiben getrennt werden.
Beschreibung
Kombiniert gleichmäßige Porenstruktur mit hohen Durchfluss- und Adsorptionsraten.Sartorius Membranfilter aus Cellulosenitrat eignen sich hervorragend für diagnostische Kits.Nicht sterile, hydrophile Filter in verschiedenen Durchmessern und Porengrößen werden in Großpackungen verpackt, um Geld und Platz zu sparen.
- Filter aus Cellulosenitrat kombinieren hohe Durchflussraten mit hoher, nicht spezifischer Adsorption
- Definierte Partikelretention und außergewöhnliche, zuverlässige Einfangraten für Mikroorganismen
- Sehr vorteilhaft für Diagnostik-Kits und kompatibel mit wässrigen Lösungen, Kohlenwasserstoffen und mehreren anderen organischen Lösungsmitteln
- Filter besitzen eine einheitliche Porenstruktur und sind mit einer Auswahl an Durchmessern und Porengrößen lieferbar
- Porengrößen: 0.45 μm, 0.65 μm, 0.8 μm, 1.2 μm, 3.0 μm, 5 μm und 8 μm
- Die größeren Porengrößen (8 μm, 5 μm, 3 μm) sind für Zellretention und die Vorfilterung nützlich
- Die Porengröße 0.45 ist ideal für die Partikelsammlung und -filtration geeignet
- Durchmesser: 13, 25, 37, 47, 50, 90 und 100 mm (0.5 bis 3.9 in.)
- Filter ohne Gitter können per Autoklav (nass) bis 121 °C, durch Ethylenoxid oder γ-Strahlung bis 25 kGy sterilisiert werden
- Auf dem Kistenetikett werden Typ, Menge, Durchmesser, Porengröße und Chargennummer angegeben
Spezifikation
Autoklavierbar (nass) | |
Weiß | |
Cellulosenitrat | |
0,8 μm | |
200 ml/min | |
100/Packung | |
11304 |
Gehäuse 1.4bar | |
Membranmaterial | |
Cellulosenitrat | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
130 μm | |
47 mm |
Sicherheit und Handhabung
- CN membrane, 0.8 µm, 47 mm, 100 pcs
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P230-Feucht halten mit .
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P372-Explosionsgefahr bei Brand.
- P375-Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
- P370+P380-Bei Brand: Umgebung räumen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.