Learn More
Sartorius CN-Membranfilter
Einheitliche Porenstuktur bei hohen Durchfluss- und Absorptionsgeschwindigkeiten Sartorius Membranfilter aus Cellulosenitrat eignen sich hervorragend für Diagnosekits. Die nicht-sterilen, hydrophilen Filter mit verschiedensten Durchmessern und Porengrößen sind in kostengünstigen und platzsparenden Großpackungen lieferbar.
Marke: Sartorius 11305--47------N
174.80 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21931" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Benachrichtigungen:
Filter aus Cellulosenitrat sind hochentzündlich. Der Flammpunkt liegt bei ca. 200 °C. Diese Filter müssen immer durch die mit den Filtern gelieferten Zwischenlagenpapierscheiben getrennt werden.
Beschreibung
Kombiniert gleichmäßige Porenstruktur mit hohen Durchfluss- und Adsorptionsraten.Sartorius Membranfilter aus Cellulosenitrat eignen sich hervorragend für diagnostische Kits.Nicht sterile, hydrophile Filter in verschiedenen Durchmessern und Porengrößen werden in Großpackungen verpackt, um Geld und Platz zu sparen.
- Filter aus Cellulosenitrat kombinieren hohe Durchflussraten mit hoher, nicht spezifischer Adsorption
- Definierte Partikelretention und außergewöhnliche, zuverlässige Einfangraten für Mikroorganismen
- Sehr vorteilhaft für Diagnostik-Kits und kompatibel mit wässrigen Lösungen, Kohlenwasserstoffen und mehreren anderen organischen Lösungsmitteln
- Filter besitzen eine einheitliche Porenstruktur und sind mit einer Auswahl an Durchmessern und Porengrößen lieferbar
- Porengrößen: 0.45 μm, 0.65 μm, 0.8 μm, 1.2 μm, 3.0 μm, 5 μm und 8 μm
- Die größeren Porengrößen (8 μm, 5 μm, 3 μm) sind für Zellretention und die Vorfilterung nützlich
- Die Porengröße 0.45 ist ideal für die Partikelsammlung und -filtration geeignet
- Durchmesser: 13, 25, 37, 47, 50, 90 und 100 mm (0.5 bis 3.9 in.)
- Filter ohne Gitter können per Autoklav (nass) bis 121 °C, durch Ethylenoxid oder γ-Strahlung bis 25 kGy sterilisiert werden
- Auf dem Kistenetikett werden Typ, Menge, Durchmesser, Porengröße und Chargennummer angegeben
Spezifikation
Autoklavierbar (nass) | |
Weiß | |
0,65 μm | |
Hydrophil | |
130 μm | |
47 mm |
2.0 bar | |
Cellulosenitrat | |
130 ml/min | |
100/Packung | |
11305 |
Sicherheit und Handhabung
- X100 MB NC 47 MM 0,65µM weiß, (VE=100 Stck.)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose