Learn More
Sartorius Filterpapiere des qualitativen Gütegrads 601/N
Diese Papiersorte kommt in der Regel für analytische und technische Zwecke zum Einsatz. Aufgrund ihrer Struktur zeichnet sie sich durch eine schnelle Durchflussrate aus.
Marke:  Sartorius FT-3-354-165
Additional Details : Gewicht : 0.13900kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15902940
  • 15.40 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von > 95 %. Aschegehalt zwischen 0,1 und 0,15 %. Nassfest.
Spezifikation
Spezifikation
Scheibe
601/N
0,19 mm
13 Sekunden
50/Packung
165 mm