Learn More
Sartorius Filterpapiere des qualitativen Gütegrads 601/N
Diese Papiersorte kommt in der Regel für analytische und technische Zwecke zum Einsatz. Aufgrund ihrer Struktur zeichnet sie sich durch eine schnelle Durchflussrate aus.
15.40 CHF - 22.75 CHF
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Filtrationsgeschwindigkeit | 13 Sekunden |
Güte | 601/N |
Menge | 50/Packung |
Dicke (metrisch) | 0,19 mm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11711345
|
Sartorius
FT-3-354-240 |
240 mm |
22.75 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11791335
|
Sartorius
FT-3-354-185 |
185 mm |
18.65 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15902940
|
Sartorius
FT-3-354-165 |
165 mm |
15.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von > 95 %. Aschegehalt zwischen 0,1 und 0,15 %. Nassfest.Spezifikation
Scheibe | |
601/N | |
0,19 mm |
13 Sekunden | |
50/Packung |