Learn More
Sartorius Filterpapiere des qualitativen Gütegrads 601/N
Diese Papiersorte kommt in der Regel für analytische und technische Zwecke zum Einsatz. Aufgrund ihrer Struktur zeichnet sie sich durch eine schnelle Durchflussrate aus.
Marke: Sartorius FT-3-354-240
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von > 95 %. Aschegehalt zwischen 0,1 und 0,15 %. Nassfest.Spezifikation
Scheibe | |
601/N | |
0,19 mm |
13 Sekunden | |
50/Packung | |
240 mm |