Learn More
Sartorius Filterpapiere des qualitativen Gütegrads 34/N
Diese Papiersorte kommt in der Regel für analytische und technische Zwecke zum Einsatz. Aufgrund ihrer Struktur zeichnet sie sich durch eine schnelle Durchflussrate aus.
Marke: Sartorius FT-4-478-125
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von > 95 %. Aschegehalt zwischen 0,1 und 0,15 %. Nassfest.Spezifikation
Gefaltet | |
34/N | |
0,2 mm |
4 Sekunden | |
100/Packung | |
125 mm |